3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53451.06
H53451.14
H53451.06EA
117
EUR
H53451.06
H53451.14
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 38002-45-8
Molecular Formula: C6H11BrSi
Formula Weight: 191.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.483
Boiling Point: 44-45°/2mm
Beilstein Reference: 2037650
MDL No.: MFCD00134460
Formula:
C₆H₁₁BrSi Pto. Ebullición: 44…45 °C (2 mmHg) Densidad: 1,17 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134460 Núm. CAS: 38002-45-8 |