3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1654-1G
B1654-5G
B1654-25G
TCIAB1654-1GEA
18
EUR
TCIAB1654-1G
TCIAB1654-5G
TCIAB1654-25G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formula:
C₆H₁₁BrSi Pto. de inflamación: 62°C |
Número MDL:
MFCD00134460 Núm. CAS: 38002-45-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |