(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00912.06
L00912.14
L00912.06EA
73.9
EUR
L00912.06
L00912.14
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Purity: 98+%
CAS No.: 4455-77-0
Molecular Formula: C14H15O2P
Formula Weight: 246.24
Melting Point: 113-120°
Beilstein Reference: 649558
Formula:
C₁₄H₁₅O₂P Pto. de fusión: 113…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015451 Núm. CAS: 4455-77-0 EINECS: 224-704-4 |