2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0439-500G M0439-25G
TCIAM0439-500GEA 309 EUR
TCIAM0439-500G TCIAM0439-25G
2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)benzothiazole
Formula: C₈H₇NS₂
Pto. Ebullición: 177°C
Número MDL: MFCD00005784
Núm. CAS: 615-22-5
EINECS: 210-417-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&vid=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency