Sodium borodeuteride (98% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
194950010
194950050
ACRO194950010EA
84.2
EUR
ACRO194950010
ACRO194950050
Sodium borodeuteride (98% D) para espectroscopia RMN
Sodium borodeuteride
Formula:
D₄BNa Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003519 Núm. CAS: 15681-89-7 EINECS: 239-764-7 UN: 1426 ADR: 4.3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light grey Powder and/or chunks |
D-Enrichment | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...