3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,5-Dibromophenyltrimethylsilane, (3,5-Dibromophenyl)trimethylsilane
D2724-25G
D2724-5G
TCIAD2724-25GEA
769
EUR
TCIAD2724-25G
TCIAD2724-5G
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene
Formula:
C₉H₁₂Br₂Si MW: 308,0851 g/mol |
Número MDL:
MFCD03844787 Núm. CAS: 17878-23-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |