1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Bromophenyl)trimethylsilane
B3357-25G B3357-5G
TCIAB3357-25GEA 248 EUR
TCIAB3357-25G TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Formula: C₉H₁₃BrSi
MW: 229,1890 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00094165
Núm. CAS: 6999-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ffe7f614db88eb83e9206c89c3dbf349012b2f1&vid=9ffe7f614db88eb83e9206c89c3dbf349012b2f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %