2-Acetamidothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1472-25G A1472-5G
TCIAA1472-25GEA 256 EUR
TCIAA1472-25G TCIAA1472-5G
2-Acetamidothiazole ≥98.0% (por GC)
2-Acetamidothiazole
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Número MDL: MFCD00016892
Núm. CAS: 2719-23-5
EINECS: 220-321-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7da5d459340d483a58983e36a3a1f5739fd5c76e&vid=7da5d459340d483a58983e36a3a1f5739fd5c76e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 209.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency