2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(5-Nitro-2-thiazolyl)acetamide, N-(5-Nitrothiazol-2-yl)acetamide
A0689-1G
A0689-5G
TCIAA0689-1GEA
49
EUR
TCIAA0689-1G
TCIAA0689-5G
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Acetamidot-5-nitrohiazole
Formula:
C₅H₅N₃O₃S MW: 187,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00022438 Núm. CAS: 140-40-9 EINECS: 205-414-7 Índice Merck: 14,00410 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Acetone | within almost transparency |