2-Mercaptothiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L07058.03 L07058.06
L07058.03EA 45.2 EUR
L07058.03 L07058.06
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Purity: 97% CAS No.: 82358-09-6 Molecular Formula: C3H3NS2 Formula Weight: 117.19 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 635950
Formula: C₃H₃NS₂
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022449
Núm. CAS: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4