Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
A16896.06
A16896.14
A16896.06EA
73.3
EUR
A16896.06
A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 7210-76-6
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.22
Odour: Odourless
Melting Point: 172-176°
MDL No.: MFCD00123414
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186,22 g/mol Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00123414 Núm. CAS: 7210-76-6 |