Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
13059-250
13059-500
13059-1
13059-5
CAYM13059-250EA
20.9
EUR
CAYM13059-250
CAYM13059-500
CAYM13059-1
CAYM13059-5
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S |
Número MDL:
MFCD00123414 Núm. CAS: 7210-76-6 |