Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
E0898-5G E0898-1G
TCIAE0898-5GEA 70 EUR
TCIAE0898-5G TCIAE0898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Número MDL: MFCD00123414
Núm. CAS: 7210-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23644ab9b62fbbc459e2fb8ecf78aaafef8d396c&vid=23644ab9b62fbbc459e2fb8ecf78aaafef8d396c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C