Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
13232-100
13232-250
13232-500
13232-1
CAYM13232-100EA
24.2
EUR
CAYM13232-100
CAYM13232-250
CAYM13232-500
CAYM13232-1
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formula:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00052874 Núm. CAS: 7210-77-7 |