2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
13233-100 13233-250 13233-500 13233-1
CAYM13233-100EA 24.2 EUR
CAYM13233-100 CAYM13233-250 CAYM13233-500 CAYM13233-1
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
Número MDL: MFCD00052943
Núm. CAS: 53137-27-2