1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,5-Hexadiene diepoxide
H0953-1G
H0953-25G
H0953-5G
TCIAH0953-1GEA
42
EUR
TCIAH0953-1G
TCIAH0953-25G
TCIAH0953-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (por GC)
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.1424 g/mol Pto. Ebullición: 188°C |
Número MDL:
MFCD01723447 Núm. CAS: 1888-89-7 EINECS: 217-564-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |