DL-β-mercaptovalina 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24710.03
B24710.06
B24710.03EA
36.2
EUR
B24710.03
B24710.06
DL-β-mercaptovalina 97+%
DL-β-mercaptovalina
Purity: 97+%
CAS No.: 52-66-4
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Unpleasant
Beilstein Reference: 2039817
Merck Reference: 14,7088
MDL No.: MFCD00004856
Formula:
C₅H₁₁NO₂S Pto. de fusión: ∼ 212 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00004856 Núm. CAS: 52-66-4 EINECS: 200-147-2 Índice Merck: 14,7088 |