Phenyl glycidyl ether 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
135350500 135352500
ACRO135350500EA 63.9 EUR
ACRO135350500 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 245 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 3,5 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005133
Núm. CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
ADR: 6.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %