Phenyl glycidyl ether ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Glycidyl phenyl ether
B21768.0B
B21768.18
B21768.30
B21768.0BEA
436
EUR
B21768.0B
B21768.18
B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 122-60-1
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5310
Odour: Sweet
Melting Point: 3.5°
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 2744
MDL No.: MFCD00005133
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 244…246 °C Pto. de fusión: 3,5 °C Densidad: 1,110 Pto. de inflamación: 114 °C (237 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005133 Núm. CAS: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 |