Phenyl glycidyl ether para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Glycidyl phenyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20553.0250 8.20553.9020
8.20553.0250EA 36.8 EUR
8.20553.0250 8.20553.9020
Phenyl glycidyl ether para síntesis, Sigma-Aldrich®
Phenyl glycidyl ether
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005133
Núm. CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 3.5 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C
Vapor Pressure 0.013 hPa (25 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.5305 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C