Phenyl glycidyl ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
G0098-25G G0098-500G
TCIAG0098-25GEA 16 EUR
TCIAG0098-25G TCIAG0098-500G
Phenyl glycidyl ether ≥99.0% (por GC)
Phenyl glycidyl ether
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. de inflamación: 125°C
Número MDL: MFCD00005133
Núm. CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c22e50a3bbeeadeb9a2f99e5aab12ab67583f0&vid=60c22e50a3bbeeadeb9a2f99e5aab12ab67583f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %