L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24859.06 B24859.14 B24859.22
B24859.06EA 26.9 EUR
B24859.06 B24859.14 B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 1499-55-4 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 182° dec. MDL No.: MFCD00002632
Formula: C₆H₁₁NO₄
Pto. de fusión: 182 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00002632
Núm. CAS: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9