Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0703-25G H0703-5G
TCIAH0703-25GEA 447 EUR
TCIAH0703-25G TCIAH0703-5G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate ≥99.0% (por GC)
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00063450
Núm. CAS: 72657-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c8ced2b7bcff02f73acf8c04a540955a2bd2c6e&vid=2c8ced2b7bcff02f73acf8c04a540955a2bd2c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -23.0 deg (neat)