L(+)-β-mercaptovalina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
416870010 416870050
ACRO416870010EA 56.8 EUR
ACRO416870010 ACRO416870050
L(+)-β-mercaptovalina 98%
L(+)-β-mercaptovalina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: 206 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064303
Núm. CAS: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +61° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M NaOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %