D(-)-β-mercaptovalina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
P0147-25G
P0147-5G
TCIAP0147-25GEA
390
EUR
TCIAP0147-25G
TCIAP0147-5G
D(-)-β-mercaptovalina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(-)-β-mercaptovalina
Formula:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149.2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00064302 Núm. CAS: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 Índice Merck: 14,07088 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -61.0 to -65.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.) |
Solubility in Water | almost transparency |