3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27126.03
H27126.06
H27126.03EA
90.1
EUR
H27126.03
H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 238088-16-9
Molecular Formula: C10H18BNO2
Formula Weight: 195.07
Refractive Index: 1.4370
Formula:
C₁₀H₁₈BNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953480 Núm. CAS: 238088-16-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |