3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

H30646.03 H30646.06 H30646.14
H30646.03EA 56.4 EUR
H30646.03 H30646.06 H30646.14
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester

Purity: 98% CAS No.: 124215-44-7 Molecular Formula: C9H18BBrO2 Formula Weight: 248.96 Boiling Point: 61-64°/0.35mm MDL No.: MFCD10567053

Formula: C₉H₁₈BBrO₂
Pto. Ebullición: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Densidad: 1,177
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10567053
Núm. CAS: 124215-44-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR