Bromoacetato de trimetilsililo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1578-25G
B1578-5G
TCIAB1578-25GEA
124
EUR
TCIAB1578-25G
TCIAB1578-5G
Bromoacetato de trimetilsililo ≥97.0% (por GC)
Bromoacetato de trimetilsililo
Formula:
C₅H₁₁BrO₂Si MW: 211,13 g/mol Pto. Ebullición: 83°C Pto. de inflamación: 28°C |
Número MDL:
MFCD00000187 Núm. CAS: 18291-80-0 EINECS: 242-165-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |