4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Cyanophenyl)acetamide
A14941.06 A14941.14
A14941.06EA 33 EUR
A14941.06 A14941.14
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Purity: 98% CAS No.: 35704-19-9 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 160.18 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD00001814
Formula: C₉H₈N₂O
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001814
Núm. CAS: 35704-19-9
EINECS: 252-685-2