4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
L04218.06
L04218.14
L04218.06EA
34.4
EUR
L04218.06
L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 119-81-3
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 2809678
Formula:
C₉H₁₀N₂O₄ MW: 210,19 g/mol Pto. de fusión: 117…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017018 Núm. CAS: 119-81-3 EINECS: 204-353-3 |