Acetato de trimetilsililo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimethylsilyl acetate
B22037.14
B22037.22
B22037.14EA
37.6
EUR
B22037.14
B22037.22
Acetato de trimetilsililo ≥97%
Acetato de trimetilsililo
Purity: 97%
CAS No.: 2754-27-0
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.24
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: -32°
Boiling Point: 107°
Beilstein Reference: 1744463
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008695
Formula:
C₅H₁₂O₂Si MW: 132.24 g/mol Pto. Ebullición: 107 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 0.884 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008695 Núm. CAS: 2754-27-0 EINECS: 220-404-2 UN: 3272 ADR: 3 II |