Acetato de trimetilsililo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethylsilyl acetate
A1567-25ML A1567-250ML
TCIAA1567-25MLEA 118 EUR
TCIAA1567-25ML TCIAA1567-250ML
Acetato de trimetilsililo ≥98.0% (por GC)
Acetato de trimetilsililo
Formula: C₅H₁₂O₂Si
MW: 132,24 g/mol
Pto. de inflamación: 4°C
Número MDL: MFCD00008695
Núm. CAS: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a9de1b89c9f5ac28973daf6ee665d658b5daa25&vid=9a9de1b89c9f5ac28973daf6ee665d658b5daa25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %