Isocianoacetato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
299550050 299550250 299551000
ACRO299550050EA 139 EUR
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
Isocianoacetato de etilo 97%
Isocianoacetato de etilo
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. Ebullición: 194…196 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000007
Núm. CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %