Isocianoacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0562-25G I0562-5G
TCIAI0562-25GEA 194 EUR
TCIAI0562-25G TCIAI0562-5G
Isocianoacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Isocianoacetato de etilo
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000007
Núm. CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629847c0be04954b5f444636624e7e6383dc0fff&vid=629847c0be04954b5f444636624e7e6383dc0fff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %