Isocianoacetato de metilo 95% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
219000050
219000250
ACRO219000050EA
113
EUR
ACRO219000050
ACRO219000250
Isocianoacetato de metilo 95% tech.
Isocianoacetato de metilo
Formula:
C₄H₅NO₂ MW: 99.09 g/mol Pto. Ebullición: 75…76 °C (10 mmHg) Densidad: 1.09 g/cm³ Pto. de inflamación: 84 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00000006 Núm. CAS: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 UN: 2922 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |