N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
t-boc-N-EDA
L19947.14
L19947.06
L19947.14EA
352
EUR
L19947.14
L19947.06
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 57260-73-8
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₆N₂O₂ MW: 160,22 g/mol Pto. Ebullición: 72 °C (0,1 mmHg) Densidad: 1,016 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191871 Núm. CAS: 57260-73-8 ADR: 8,III |