N-Boc-ethylenediamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1371-1G A1371-25G A1371-5G
TCIAA1371-1GEA 19 EUR
TCIAA1371-1G TCIAA1371-25G TCIAA1371-5G
N-Boc-ethylenediamine ≥97.0% (por GC)
N-Boc-ethylenediamine
Formula: C₇H₁₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD00191871
Núm. CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a7693aacc9255a354f2769be7f2407462d8bf5&vid=f7a7693aacc9255a354f2769be7f2407462d8bf5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %