Acetato de 2-hidroxietilo >60.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A1059-25ML
A1059-500ML
TCIAA1059-25MLEA
47
EUR
TCIAA1059-25ML
TCIAA1059-500ML
Acetato de 2-hidroxietilo >60.0% (por GC)
Acetato de 2-hidroxietilo
Formula:
C₄H₈O₃ MW: 104,1045 g/mol Pto. Ebullición: 182°C Pto. de inflamación: 102°C |
Número MDL:
MFCD00002864 Núm. CAS: 542-59-6 EINECS: 208-821-8 Índice Merck: 14,03801 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |