Ethyl glycolate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
410080250
410081000
410085000
ACRO410080250EA
129
EUR
ACRO410080250
ACRO410081000
ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Formula:
C₄H₈O₃ Pto. Ebullición: 158…159 °C (760 mmHg) Densidad: 1,08 g/cm³ Pto. de inflamación: 62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021970 Núm. CAS: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |