Ethyl glycolate ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
41475.09 41475.18
41475.09EA 69 EUR
41475.09 41475.18
Ethyl glycolate ≥95%
Ethyl glycolate
Purity: 95% CAS No.: 623-50-7 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 61°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.10 Refractive Index: 1.4190 Appearance: Colourless Boiling Point: 158-159° MDL No.: MFCD00021970
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 158…159 °C
Densidad: 1,10
Pto. de inflamación: 61 °C (143 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021970
Núm. CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4