Methyl glycolate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
414370250
414371000
ACRO414370250EA
162
EUR
ACRO414370250
ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formula:
C₃H₆O₃ Pto. Ebullición: 52 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 149…151 °C Densidad: 1,184 g/cm³ Pto. de inflamación: 67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004667 Núm. CAS: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |