Methyl glycolate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
A17870.06
A17870.14
A17870.22
A17870.06EA
58.8
EUR
A17870.06
A17870.14
A17870.22
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Purity: 98%
CAS No.: 96-35-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1699571
MDL No.: MFCD00004667
Formula:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 g/mol Pto. Ebullición: 150…151 °C Densidad: 1.184 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004667 Núm. CAS: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |