Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14156.09 A14156.18 A14156.30
A14156.09EA 36.8 EUR
A14156.09 A14156.18 A14156.30
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Purity: 99% CAS No.: 2555-49-9 Molecular Formula: C6H5OCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 1871712 MDL No.: MFCD00026895
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 251…253 °C
Densidad: 1,108
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026895
Núm. CAS: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3