Dietilcianamida 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
200220100
200220500
ACRO200220100EA
123
EUR
ACRO200220100
ACRO200220500
Dietilcianamida 99+%
Dietilcianamida
Formula:
C₅H₁₀N₂ Pto. de inflamación: 69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001769 Núm. CAS: 617-83-4 EINECS: 210-532-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |