Dimetilcianamida 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
200211000 200210050
ACRO200211000EA 241 EUR
ACRO200211000 ACRO200210050
Dimetilcianamida 97%
Dimetilcianamida
Formula: C₃H₆N₂
Pto. de fusión: –41 °C
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001767
Núm. CAS: 1467-79-4
EINECS: 215-991-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %