9-Etilcarbazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11653.0B
A11653.22
A11653.30
A11653.0BEA
297
EUR
A11653.0B
A11653.22
A11653.30
9-Etilcarbazol ≥99%
9-Etilcarbazol
Purity: 99%
CAS No.: 86-28-2
Molecular Formula: C14H13N
Formula Weight: 195.27
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 166°/4mm
Beilstein Reference: 148115
MDL No.: MFCD00004967
Formula:
C₁₄H₁₃N Pto. Ebullición: 166 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 67…71 °C Pto. de inflamación: 186 °C (367 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004967 Núm. CAS: 86-28-2 EINECS: 201-660-4 |