9-Etilcarbazol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole
E0071-25G
E0071-500G
TCIAE0071-25GEA
16
EUR
TCIAE0071-25G
TCIAE0071-500G
9-Etilcarbazol ≥97.0% (por GC)
9-Etilcarbazol
Formula:
C₁₄H₁₃N MW: 195,27 g/mol Pto. Ebullición: 166°C |
Número MDL:
MFCD00004967 Núm. CAS: 86-28-2 EINECS: 201-660-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |