Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropylboronic acid, pinacol ester
H33861.03
H33861.06
H33861.14
H33861.03EA
26.5
EUR
H33861.03
H33861.06
H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₉H₁₉BO₂ Pto. Ebullición: 115 °C (60 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663856 Núm. CAS: 76347-13-2 |