2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
A18924.0B A18924.18 A18924.30
A18924.0BEA 115 EUR
A18924.0B A18924.18 A18924.30
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 15214-89-8 Molecular Formula: C7H13NO4S Formula Weight: 207.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 1946464 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00007522
Formula: C₇H₁₃NO₄S
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Densidad: 1,10
Número MDL: MFCD00007522
Núm. CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8,III