2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
MQ200
8.18667.0100 8.18667.0500 8.18667.9025
8.18667.0100EA 41.9 EUR
8.18667.0100 8.18667.0500 8.18667.9025
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid zS, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formula: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007522
Núm. CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 190 °C
Molar Mass 207.25 g/mol
Flash Point 300 °C
Density 1.36 g/cm3 (20.0 °C)